Learn More
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30799135
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30799135 50 mg
30791590 250 mg
30797737 1 g
30792404 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30799135 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD0079797950mg
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile
CAS 1935287-10-7
Summenformel C7H3ClN4
MDL-Nummer MFCD26516651
Menge 50 mg
SMILES N#CC1=NNC2=NC(Cl)=CC=C21
Molekulargewicht (g/mol) 178.58
Reinheit (%) 98%