Learn More
6-Chloro-2-Methoxyquinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30137046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137046 1 g 1 Gramm
30008373 100 mg 100 Milligramm
30003503 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137046 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1123601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104152-39-8
Summenformel C9H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.62
Synonym 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
IUPAC-Name 6-Chloro-2-Methoxyquinoxalin
SMILES COc1cnc2cc(Cl)ccc2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H7ClN2O/c1-13-9-5-11-8-4-6(10)2-3-7(8)12-9/h2-5H,1H3
Formelmasse 194.0247