Learn More
6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione |
| CAS | 22876-20-6 |
| Summenformel | C7H4ClNOS |
| MDL-Nummer | MFCD00800495 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | S=C1OC2=CC(Cl)=CC=C2N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.63 |
| Reinheit (%) | 98% |