Learn More
6-Chlorchromon-3-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029605
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
50743-20-9
C10H4ClNO2
205.60
MFCD00191905
JHWOLPAENJJAJP-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-3-cyanochromone, 6-chloro-4-oxo-4h-chromene-3-carbonitrile, acmc-1axux, 6-chlorochromone-3-carbonitrile, 6-chloro-4-oxo-1-benzopyran-3-carbonitrile, 4-oxo-6-chloro-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-chloro-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-chloro-4-oxo, 6-chloranyl-4-oxidanylidene-chromene-3-carbonitrile
736019
6-Chlor-4-Oxochromen-3-Carbonitril
ClC1=CC=C2OC=C(C#N)C(=O)C2=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
50743-20-9
C10H4ClNO2
205.60
MFCD00191905
JHWOLPAENJJAJP-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-3-cyanochromone, 6-chloro-4-oxo-4h-chromene-3-carbonitrile, acmc-1axux, 6-chlorochromone-3-carbonitrile, 6-chloro-4-oxo-1-benzopyran-3-carbonitrile, 4-oxo-6-chloro-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-chloro-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-chloro-4-oxo, 6-chloranyl-4-oxidanylidene-chromene-3-carbonitrile
736019
6-Chlor-4-Oxochromen-3-Carbonitril
ClC1=CC=C2OC=C(C#N)C(=O)C2=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Chlorochromone-3-carbonitrile
Schmelzpunkt 212°C to 213°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 205.6
Reinheit (%) 98%