Learn More
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 6188-25-6 |
| Summenformel | C7H5ClN2 |
| MDL-Nummer | MFCD05663807 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | ClC1=CN2C(C=C1)=NC=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.58 |
| Reinheit (%) | 97% |