Learn More
6-Chlornicotinäure, 99 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
5g
25g
100g
Verpackung:
Glasflasche
5326-23-8
C6H4ClNO2
157.56
MFCD00006241
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
6-chloronicotinic acid, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-nicotinic acid, 6-chloro nicotinic acid, 2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 6-chlornicotins, 6chloronichotinicacid, 2-chloroncotinic acid
79222
6-Chlorpyridin-3-Carbonsäure
C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Cl
5326-23-8
C6H4ClNO2
157.56
MFCD00006241
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
6-chloronicotinic acid, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-nicotinic acid, 6-chloro nicotinic acid, 2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 6-chlornicotins, 6chloronichotinicacid, 2-chloroncotinic acid
79222
6-Chlorpyridin-3-Carbonsäure
C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemischer Name oder Material 6-Chloronicotinic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel Cl(C5H3N)COOH
Beilstein 22, 43
Verpackung Glasflasche
Menge 100g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C)
Formelmasse 157.56
Physikalische Form Kristallpulver
Reinheit (%) 99%
Wasser 0.2% max. (K.F.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloronicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only