Learn More
6-Chloropurine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419416
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16419416 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16419416 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY0247
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Farbe White to Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H3ClN4
Menge 100 mg
Synonym 6-Chloro-9H-purine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 27.5 mg/mL (177.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3 mg/mL (19.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2NC=NC2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 154.56
Formelmasse 154.56
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death