Learn More
6-Cyano-7-Nitroquinoxalin-2,3-Dione, TRC
Artikelnummer. 30360253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360253 5 mg 5 Milligramm
30357245 50 mg 50 Milligramm
30366011 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360253 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9820005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115066-14-3
Summenformel C9 H4 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 232.15
IUPAC-Name 7-Nitro-2,3-Dioxo-1,4-Dihydrochinoxalin-6-Carbonitril
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Formelmasse 232.0233