Learn More
6-(Dimethylamino)nicotinic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31444623
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31444623 25 g
31441265 5 g
31437830 1 g
31439803 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31444623 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10769925g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Dimethylamino)nicotinic acid
CAS 82846-28-4
Summenformel C8H10N2O2
MDL-Nummer MFCD07357408
Menge 25 g
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=N1)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
Reinheit (%) 98%