Learn More
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole is used as a reagent in the preparation of nitrothiazolythio benzothiazoles as carbon-junction N-terminal kinase inhibitors. It is used in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a matrix-assisted laser desorption mass spectrometry for bio molecules mass determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol wird als Reagenz bei der Herstellung von Nitrothiazolythiobenzothiazolen als Kohlenstoff-Diaphragma-N-terminale Kinase-Inhibitoren verwendet. Es wird zur Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Darüber hinaus dient es als Matrix-unterstützte Laser-Desorption-Massenspektrometrie für die Bestimmung von Biomolekülen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Halogenen.
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol wird als Reagenz bei der Herstellung von Nitrothiazolythiobenzothiazolen als Kohlenstoff-Diaphragma-N-terminale Kinase-Inhibitoren verwendet. Es wird zur Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Darüber hinaus dient es als Matrix-unterstützte Laser-Desorption-Massenspektrometrie für die Bestimmung von Biomolekülen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Halogenen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole |
Schmelzpunkt | 196°C to 201°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 152313 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 211.32 |
Reinheit (%) | 99% |