Learn More
6-Fluorochroman-4-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31428704
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31428704 25 g
31414458 100 g
31415480 5 g
31416564 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31428704 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1157525g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluorochroman-4-one
CAS 66892-34-0
Summenformel C9H7FO2
MDL-Nummer MFCD00038654
Menge 25 g
SMILES O=C1CCOC2=C1C=C(F)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 166.15
Reinheit (%) 98%