Learn More
6-Fluorsalicylsäure, ≥98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567814 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10567814
Marke: Thermo Scientific Acros 398770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluorosalicylic acid
CAS 67531-86-6
Schmelzpunkt 162°C to 164°C
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5FO3
Strukturformel FC6H3(OH)COOH
Menge 1 g
Synonym 6-fluorosalicylic acid, 6-fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxybenzoicacid, 6-fluorosalicylicacid, benzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxy, 2-fluoro-6-hydoxybenzoic acid, pubchem4958, acmc-1baav, 2-carboxy-3-fluorophenol
InChI-Schlüssel BCEKGWWLVKXZKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)O
IUPAC-Name 2-Fluor-6-hydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.11
PubChem CID 586777
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 98+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Fluorosalicylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.