Learn More
6-(Fmoc-amino)Hexanosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469678 1 g 1 Gramm
15479678 5 g 5 Gramm
15489678 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63148.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88574-06-5 | C21H23NO4 | 353.418 g/mol
6-(Fmoc-amino)hexanoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-(Fmoc-amino)Hexansäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt. Sie wird in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1 % Essigsäure, Wasser und 1 mmol in 2 ml DMF klar löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88574-06-5
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.418
MDL-Nummer MFCD00077045
InChI-Schlüssel FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-6-ahx-oh, fmoc-epsilon-acp-oh, n-fmoc-6-aminohexanoic acid, fmoc-, a-acp-oh, 6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 2756087
IUPAC-Name 6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Farbe Weiß
Strukturformel FmocNH(CH2)5CO2H
Menge 1 g
Beilstein 5883220
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1% acetic acid,water and 1mmol in 2mL DMF clearly soluble.
Formelmasse 353.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver