Learn More
6-(Fmoc-amino)Hexanosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-(Fmoc-amino)hexanoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-(Fmoc-amino)Hexansäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt. Sie wird in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1 % Essigsäure, Wasser und 1 mmol in 2 ml DMF klar löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid |
| Farbe | Weiß |
| Strukturformel | FmocNH(CH2)5CO2H |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 5883220 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in 1% acetic acid,water and 1mmol in 2mL DMF clearly soluble. |
| Formelmasse | 353.41 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |