Learn More
6-Heptyn-1-ol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108901
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31108901 1 g
31103949 500 g
31102706 5 g
31106180 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31108901 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1092631g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Summenformel C7H12O
MDL-Nummer MFCD00049198
Menge 1 g
SMILES C(CCCCC#C)O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Reinheit (%) 97%