Learn More
6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4 -b]Pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 191.24 |
Reinheit (%) | 97% |