Learn More
6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30943412
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30943412 1 g
30929891 25 g
30934570 5 g
30941094 100 g
30939582 250 mg
30941096 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30943412 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD136561g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic Acid
CAS 2437-17-4
Summenformel C11H8O3
MDL-Nummer MFCD00209983
Menge 1 g
SMILES OC2=CC=C1C(=CC=CC1=C2)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
Reinheit (%) 98%