Learn More
6-Hydroxy-1-tetralon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15465607
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15465607 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15465607 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32840.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-1-tetralone
CAS 3470-50-6
Schmelzpunkt 154°C to 157°C
Summenformel C10H10O2
MDL-Nummer MFCD00156670
Menge 5 g
Synonym 6-hydroxy-1-tetralone, 6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-hydroxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-hydroxytetralone, 1-tetralon-6-ol, 6-hydroxytetralin-1-one, 2,5-dimethoxy naphthalene, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-hydroxy, 6-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
InChI-Schlüssel FNSQPQKPPGALFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=O)C1
IUPAC-Name 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
PubChem CID 4679494
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Hydroxy-1-tetralone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-1-tetralone