Learn More
6-Hydroxyhexansäure, 95 %, kann variable Dimer-Mengen enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027823
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
1191-25-9
C6H12O3
132.159
MFCD00046560
IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
14490
CHEBI:17869
6-Hydroxyhexansäure
C(CCC(=O)O)CCO
1191-25-9
C6H12O3
132.159
MFCD00046560
IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
14490
CHEBI:17869
6-Hydroxyhexansäure
C(CCC(=O)O)CCO
6-Hydroxyhexanoic acid acts as a useful reagent in synthetic chemistry. It is used as a precursor to prepare surface active monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Hydroxyhexansäure dient als nützliches Reagenz in der synthetischen Chemie. Wird als Vorstufe zur Vorbereitung von oberflächenaktiven Monomeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxyhexanoic acid
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Dichte 1.08
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann unterschiedliche Mengen Dimer enthalten
Strukturformel HO(CH2)5CO2H
Brechungsindex 1.456
Menge 1 g
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 95%