Learn More
6-Iodoquinazolin-4-1, TRC
Artikelnummer. 30400017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400017 25 g -
30391237 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400017 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI71958025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16064-08-7
Summenformel C8H5IN2O
Molekulargewicht (g/mol) 272.05
Synonym 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4(1H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolinol, 6-Iodo-1H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Iodo-3H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolone, 6-Iodoquinazolin-4-ol
SMILES Ic1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Iodoquinazolin-4-one
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5IN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(12)11-4-10-7/h1-4H,(H,10,11,12)
Formelmasse 271.9447