Learn More
6-Mercaptopurine hydrate, MedChemExpress
Beschreibung
6-Mercaptopurine hydrate (Mercaptopurine hydrate
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Mercaptopurine hydrate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 6112-76-1 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H6N4OS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Mercaptopurine hydrate 6-MP hydrate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (293.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mehr anzeigen |