Learn More
6-Methoxy-2-Naphthalencarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30473887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473887 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473887 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2647605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
CAS 3453-33-6
Summenformel C12H10O2
Menge 5 g
Synonym 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 62
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O2/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2cc(C=O)ccc2c1
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Formelmasse 186.0681