Learn More
6-Methoxy-2-Naphthosäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313616 1 g 1 Gramm
11323616 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313616 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14610.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2471-70-7 | C12H9O3 | 201.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2471-70-7
Summenformel C12H9O3
Molekulargewicht (g/mol) 201.20
MDL-Nummer MFCD00092750
InChI-Schlüssel YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-methoxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy, unii-65ih1sv66a, 6-methoxy-2-naphthoicacid, 6-methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy-naphthalene-2-carboxylic acid, naproxen specified impurity o ep, naproxen impurity o, 2-methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, zlchem 1096
PubChem CID 349181
IUPAC-Name 6-Methoxynaphthalin-2-carboxylat
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt 192°C to 194°C
Menge 1 g
Beilstein 2211233
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) ≥98%