Learn More
6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30946341
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30946341 1 g
30939597 25 g
30933498 100 mg
30941838 5 g
30940435 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30946341 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD131201g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
CAS 2472-22-2
Summenformel C11H12O2
MDL-Nummer MFCD00001729
Menge 1 g
SMILES O=C1CC2=C(C=C(OC)C=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Reinheit (%) 98%