Learn More
6-Methoxy-8-nitroquinoline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449239
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31449239 5 g
31441572 1 g
31445937 25 g
31433710 100 g
31441342 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31449239 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD127325g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-8-nitroquinoline
CAS 85-81-4
Summenformel C10H8N2O3
MDL-Nummer MFCD00006802
Menge 5 g
SMILES O=[N+](C1=C2N=CC=CC2=CC(OC)=C1)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 204.18
Reinheit (%) 98%