Learn More
6-Methylimidazo-[2,1-b][1,3]-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 182.2 |
Reinheit (%) | 97% |