Learn More
6-Methylsalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15322042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15322042
Marke: Thermo Scientific Acros 453060250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 567-61-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 567-61-3
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD01194284
InChI-Schlüssel HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol
PubChem CID 11279
ChEBI CHEBI:17637
IUPAC-Name 2-Hydroxy-6-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylsalicylic acid
Schmelzpunkt 170.0°C to 175.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylsalicylic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.