Learn More
Alfa Aesar™ 6-(N-Boc-methylamino)-pyridin-3-boronsäurepinakolester, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H27430.MD
Weitere Details : CAS : 1032758-87-4 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467685
  • 184.00 € / 250 Milligramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Wird bei der Synthese organischer Verbindungen verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1032758-87-4
334.223
QGBJKHALDLKAGX-UHFFFAOYSA-N
44541676
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N(C)C(=O)OC(C)(C)C
C17H27BN2O4
MFCD09037484
tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-n-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-tert-butoxycarbonyl methyl amino pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-yl carbamate, tert-butylmethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
Tert-Butyl N-Methyl-N-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrimidin-2-yl]Carbamat
Spezifikation
6-(N-Boc-methylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
250mg
C17H27BN2O4
tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-n-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-tert-butoxycarbonyl methyl amino pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-yl carbamate, tert-butylmethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N(C)C(=O)OC(C)(C)C
334.223
334.22
112°C to 119°C
1032758-87-4
MFCD09037484
QGBJKHALDLKAGX-UHFFFAOYSA-N
Tert-Butyl N-Methyl-N-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrimidin-2-yl]Carbamat
44541676
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation