Learn More
Invitrogen™ 6-NBDG (6-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-Deoxyglucose)
Beschreibung
6-NBDG is a fluorescent nonhydrolyzable glucose analog that has been used to monitor glucose uptake and transport in live cells. Although sensitive to its environment NBD fluorescence typically displays excitation/emission maxima of ∼465/540 nm and can be visualized using optical filters designed for fluorescein.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Beschreibung | 6-NBDG (6-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amin)-6-desoxyglukose) |
| Nachweisverfahren | Absorption |
| Form | Fest |
| Produktlinie | Life Technologies |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |