Learn More
6-Nitro-4-Quinazolon, TRC
Artikelnummer. 30483548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30483548 100 mg
30478447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483548 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN596450100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6943-17-5
Summenformel C8H5N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
Synonym 6-Nitro-3H-quinazolin-4-one, 6-Nitro-4(1H)-quinazolinone, 6-Nitroquinazolin-4-ol, 6-Nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one, NSC 51669
IUPAC-Name 6-nitro-1H-Quinazolin-4-eins
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitro-4-quinazolone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H5N3O3/c12-8-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)9-4-10-8/h1-4H,(H,9,10,12)
Formelmasse 191.0331