Learn More
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Nitropyridine-2-carboxylic acid |
| CAS | 26893-68-5 |
| Summenformel | C6H4N2O4 |
| MDL-Nummer | MFCD04114205 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | [N+](=O)([O-])C1=CC=CC(=N1)C(=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.11 |
| Reinheit (%) | 95% |