Learn More
6-Nitroveratraldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427047 5 g 5 Gramm
11394629 10 g 10 Gramm
11437047 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14415.06
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20357-25-9 | C9H9NO5 | 211.17 g/mol
6-Nitroveratraldehyde has been used in the preparation of no-carrier-added 6-18F-fluoro-L-dopa, fundamental tracer for cerebral positron emission tomography studies of dopaminergic system in humans and o-nitroaryl-bis(5-methylfur-2-yl)methanes, versatile synthons for the synthesis of nitrogen-containing heterocycles. DMNB is also an enzyme involved in the non-homologous end-joining (NHEJ) pathway of double-stranded DNA break (DSB) repair. It is also used for synthesizing analogs of alpha-asarone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Nitroveratraldehyd wurde zur Herstellung von trägerlos addiertem 6-18F-Fluor-L-Dopa grundlegendem Tracer für Untersuchungen der zerebralen Positronenemissionstomographie des dopaminergen Systems beim Menschen und o-Nitroaryl-bis(5-Methylphur-2-yl)methanen, vielseitigen Synthonen zur Synthese stickstoffhaltiger Heterocyclen verwendet. DMNB ist auch ein Enzym, das an der nicht homologen Endverbindung (NHEJ) der doppelsträngigen DNA-Bruchreparatur (DSB) beteiligt ist. Es wird auch für die Synthese von Analoga von Alpha-Asaron verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich zu 25 mM in Ethanol mit sanfter Erwärmung und zu 100 mM in DMSO.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht offen, hell oder in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20357-25-9
Summenformel C9H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 211.17
MDL-Nummer MFCD00007134
InChI-Schlüssel YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroveratraldehyde, dmnb, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzaldehyde, dna-pk inhibitor, benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, dna-dependent protein kinase inhibitor, 2-nitro-4,5-bis methyloxy benzaldehyde, pubchem8213
PubChem CID 88505
IUPAC-Name 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitroveratraldehyde
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Menge 5 g
Beilstein 395599
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble to 25 mM in ethanol with gentle warming and to 100 mM in DMSO.
Formelmasse 211.17
Reinheit (%) 96%