missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-O-Methyl Guanosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470817
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16470817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16470817 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111648

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 6-O-Methyl Guanosine is a modified nucleoside. 6-O-Methyl Guanosine (6-methylguanosine) inhibit colony-forming ability in a malignant xeroderma pigmentosum cell line.

6-O-Methyl Guanosine is a modified nucleoside. 6-O-Methyl Guanosine (6-methylguanosine) inhibit colony-forming ability in a malignant xeroderma pigmentosum cell line.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-O-Methyl Guanosine
CAS 7803-88-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H15N5O5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 130 mg/mL (437.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.73 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)N=C3OC)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 297.27
Formelmasse 297.27
Reinheit (%) 98.62%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.