missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-O-Methylguanosin, TRC

Artikelnummer. 30479114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479114 1 mg 1 Milligramm
30473751 100 mg 100 Milligramm
30475946 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30479114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3118301MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7803-88-5
Summenformel C11 H15 N5 O5
Molekulargewicht (g/mol) 297.27
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(2-Amino-6-Methoxypurin-9-yl)-5-(Hydroxymethyl)Oxol-3,4-Diol
SMILES COc1nc(N)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-O-Methyl Guanosine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formelmasse 297.1073
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.