Learn More
6-Pyrrolidin-1-Ylpyridin-2-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510569
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
230618-24-3
C10H12N2O
176.22
MFCD08435859
SZOZYXCTOMKVTL-UHFFFAOYSA-N
10821162
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-Carbaldehyd
O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
230618-24-3
C10H12N2O
176.22
MFCD08435859
SZOZYXCTOMKVTL-UHFFFAOYSA-N
10821162
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-Carbaldehyd
O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Chemischer Name oder Material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 6-pyrrolidin-1-yl picolinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl-picolinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-pyrrolidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 97%