Learn More
MedChemExpress 6-Thio-2'-Deoxyguanosine
Click to view available options
Menge:
25 mg
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 283.31 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 97.0% |
| Menge | 25 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (176.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 789-61-7 |
| Synonym | 6-thio-dG∣ β-TGdR |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.