Learn More
3M™ Atemschutzvollmaske der 6000 Serie aus Silikon/thermoplastischem Elastomer
Die Innenhülle kann unter das Hemd oder den Overall gesteckt werden, wodurch Luft über den Körper geführt wird und für zusätzlichen Tragekomfort sorgt. Das Haubenset 3M Versaflo S-Serie wird in Universalgröße geliefert.
121.00 € - 590.00 €
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | 1000 |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | NIOSH |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Material (Linse) | PETG |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11751383
|
3M™
7000000149 |
Ersatzhaube mit Innenkragen | Innerer Kragen |
520.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11761383
|
3M™
7000000151 |
Ersatzhaube mit Innenhülle | Replacement Hood with Inner Shroud |
590.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11711143
|
3M™
7100079870 |
Premium-Aufhängungshaubenset | Kopf-, Gesicht-, Nacken- und Schulterbedeckung |
138.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11721143
|
3M™
7100079871 |
Premium-Aufhängungshaubenset mit Innenhülle | Abdeckung von Kopf, Gesicht, Hals und Schultern mit doppelter Schutzverkleidung |
121.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11791383
|
3M™
7000027992 |
Ersatzhaube mit Innenhülle für Lackierer | Haube mit Innenhülle für Lackierer |
560.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11781143
|
3M™
7100079872 |
Premium-Aufhängungshaubenset mit Innenhülle für Lackierer | Abdeckung von Kopf, Gesicht, Hals und Schulter mit Mantel für Lackierer |
152.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Aus gebräuchlichen, kostengünstigen Materialien, mit textilem innerem Kragen. Diese Mehrweghaube ist eine äußerst kostengünstige Lösung für Umgebungen mit hohen Entsorgungsraten: Bei Verschleiß wird nur das verunreinigte Gewebe ausgetauscht, während die Kopfhalterung und die Luftzuführung weiter verwendet werden können. Ein weiteres Plus ist die Einstellbarkeit des Luftstroms von außen, sodass der Träger die Luftverteilung ganz nach seinen persönlichen Komfortbedürfnissen regeln kann.- Wenn der innere Kragen in ein Hemd oder einen Schutzanzug gesteckt wird, kann überschüssige Luft über den Körper geleitet werden, was zusätzlichen Komfort bietet
- Kapuze mit wiederverwendbarer Aufhängung, die eine Abdeckung von Kopf, Gesicht, Hals und Schulter bietet
- Bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 — gegen Spritzwasser und geringe Energieeinwirkung (Klasse F) — dieselbe Klassifizierung für Stoßfestigkeit wie Schutzbrillen
- Der von außen einstellbare Luftstrom kann an die Anforderungen des Trägers angepasst werden
- Äußerst kostengünstig für Umgebungen mit hoher Entsorgungsrate
- Universell einsetzbarer, kostengünstiger Stoff, mit Strickkragen
- Einfache Entsorgung – Komponenten können getrennt werden
- Austauschbare Überhauben
Spezifikation
1000 | |
Weiß | |
PETG |
NIOSH | |
Polypropylen | |
Premium Resusable Suspension |