Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe Vorgepackte Säulen
Verwenden Sie diese Säulen in einer MAb-Reinigung in kleinem Maßstab in einem kontinuierlichen Bioprozess. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ SuRe (Super Resistance, hervorragende Beständigkeit) vorgepackte Säulen für die schnelle Reinigung monoklonaler Antikörper (Mabs) aus großen Probenvolumina
353.00 € - 5441.00 €
Spezifikation
Bindungsvermögen | ≈35 mg Human IgG/ml bei 2,4 min Verweilzeit |
---|---|
Beschreibung | HITRAP MabSelect SuRe Säulen sind mit MabSelect SuRe, einem BioProcess Harz zur Aufreinigung monoklonaler Antikörper aus großen Probenvolumen, vorgepackt.Der neuartige alkalitolerante rekombinante Protein-A-Ligand ermöglicht die ortsgebundene Reinigung (CIP). |
Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie-System, manuell |
Typ | HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 1 ml |
Produktcode | Marke | Typ | Säulenbettvolumen | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Säulenbettvolumen | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11574865
|
Cytiva
11-0034-95 |
HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 5 ml | 5 mL | < 20 ml/min |
5441.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10064394
|
Cytiva
11-0034-93 |
HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 1 ml | 1 ml | < 4 ml/min. |
1386.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11758408
|
Cytiva
11-0034-94 |
HiTrap MabSelect SuRe, 1 x 5 ml | 5 mL | < 20 ml/min |
1299.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15137956
|
Cytiva
29049104 |
HiTrap MabSelect SuRe, 1 x 1 ml | 1 ml | < 4 ml/min. |
353.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Vorgepackte HiTrap Säulen für die Prozessentwicklung, das Screening von Reinigungsbedingungen und die Reinigung von MAbs in kleinem Maßstab. MabSelect Medien eignen sich für die hohen Flussraten und Drücke, die bei einer Rationalisierung erforderlich sind.
- Die ausgerichtete Kopplung eines rekombinanten Protein-A-Liganden an die Agarose-Matrix über ein konstruiertes C-Terminus-Cystein erhöht das IgG-Bindungsvermögen gegenüber anderen Protein-A-Medien
- Hohe Kapazität, geringe Ligand-Leckage und eine Basismatrix mit hohem Durchfluss ermöglichen die Reinigung von MAbs im Prozessmaßstab
- Weniger wettbewerbsrechtliche Bedenken aufgrund des kompletten Fehlens der Säugetierzellkultur bei der Herstellung von Liganden und bei der Reinigung
- Konzipiert für die Verwendung mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
MabSelect
- Ermöglicht mindestens fünfmal höhere Flussraten als herkömmliche quervernetzte Agarose mit gleicher Porosität
- Der rekombinante Protein-A-Ligand fördert die Spezifität der Bindung an den Fc-Bereich von IgG, ermöglicht eine Aufreinigung in einem Schritt
- Derselbe rekombinante Protein-A-Ligand wie MabSelect, jedoch mit geringerer Partikelgröße und größerer Porosität, für ein erhöhtes dynamisches Bindungsvermögen
- Ermöglicht die Bindung von Proben mit hohen Expressionswerten des monoklonalen Antikörpers
- Senkt die Gesamtproduktionskosten aufgrund der Möglichkeit, konzentrierte Ausgangsmaterialien in weniger Chargen zu verarbeiten
- Akali-toleranter Protein A-abgeleiteter Ligand ermöglicht die Verwendung von bis zu 0.5 M NaOH für die Ortsgebundene Reinigung (CIP)
- Ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen und die Verlängerung von Zyklen in der regulären Produktion
Spezifikation
≈35 mg Human IgG/ml bei 2,4 min Verweilzeit | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 1 ml |
HITRAP MabSelect SuRe Säulen sind mit MabSelect SuRe, einem BioProcess Harz zur Aufreinigung monoklonaler Antikörper aus großen Probenvolumen, vorgepackt.Der neuartige alkalitolerante rekombinante Protein-A-Ligand ermöglicht die ortsgebundene Reinigung (CIP). | |
Chromatographie-System, manuell |