missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30946789
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30946789 25 g
30933510 5 g
30934964 1 g
30946511 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30946789 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12037725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
CAS 23325-78-2
Summenformel C16H19N3O5S
MDL-Nummer MFCD00167148
Menge 25 g
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O.O
Molekulargewicht (g/mol) 365.40
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.