Learn More
7-(4-Chlorobutoxy)quinolin-2(1H)-one, TRC
Artikelnummer. 30366235
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366235 250 mg -
30352554 2.5 g 2.50 Gramm
30352555 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366235 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC381343250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913613-82-8
Summenformel C13H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 251.71
Synonym 7-(4-Chlorobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Chlorobutoxy)-1H-quinolin-2-one
IUPAC-Name 7-(4-chlorobutoxy)-1H-quinolin-2-one
SMILES ClCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(4-Chlorobutoxy)quinolin-2(1H)-one
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
Formelmasse 251.0713