CAS RN 913613-82-8
CAS RN 913613-82-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
7-(4-Chlorobutoxy)quinolin-2(1H)-one, TRC
CAS: 913613-82-8 Summenformel: C13H14ClNO2 Molekulargewicht (g/mol): 251.71 Synonym: 7-(4-Chlorobutoxy)-2(1H)-quinolinone,7-(4-Chlorobutoxy)-1H-quinolin-2-one IUPAC-Name: 7-(4-chlorobutoxy)-1H-quinolin-2-one SMILES: ClCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1