Learn More
7,8-Dihydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31099833
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31099833 250 mg
31106216 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31099833 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD110148250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7,8-Dihydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
CAS 574-84-5
Summenformel C10H8O5
MDL-Nummer MFCD00006873
Menge 250 mg
SMILES O=C1C=CC2=C(O1)C(O)=C(O)C(OC)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 208.17
Reinheit (%) 95%