Learn More
7-Aminocephalosporanic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498756
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498756 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16498756 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1434
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Aminocephalosporanic acid
Physikalische Form Solid
CAS 957-68-6
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N2O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym 7-ACA
Löslichkeitsinformationen H2O : 1.1 mg/mL (4.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH) ∣Ethanol : 1.1 mg/mL (4.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(COC(C)=O)CS[C@]2([H])[C@H](N)C1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 272.28
Formelmasse 272.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research