Learn More
7-Brom-1-Tetallon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440100 5 g 5 Gramm
11430100 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440100 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50604.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32281-97-3 | C10H9BrO | 225.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32281-97-3
Summenformel C10H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 225.085
MDL-Nummer MFCD02179287
InChI-Schlüssel YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
PubChem CID 252731
IUPAC-Name 7-brom-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-tetralone
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Menge 5 g
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 97%