Learn More
7-Brom-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10631435 1 g 1 Gramm
10330543 10 g 10 Gramm
10351685 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631435 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01275DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 32281-97-3
Summenformel C10H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 225.085
MDL-Nummer MFCD02179287
InChI-Schlüssel YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
PubChem CID 252731
IUPAC-Name 7-brom-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 225.08
Reinheit (%) 97%