missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine, 96%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31031997
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31031997 1 g
31021852 100 g
31027315 250 mg
31019867 5 g
31023920 100 mg
31018687 25 g
31015785 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31031997 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1103491g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
CAS 105679-22-9
Summenformel C8H8BrNO
MDL-Nummer MFCD09056750
Menge 1 g
SMILES BrC1=CC2=C(C=C1)NCCO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
Reinheit (%) 96%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.