missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30779410
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30779410 1 g
30766332 100 mg
30779242 5 g
30772393 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30779410 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1103711g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
CAS 154264-95-6
Summenformel C9H10BrNO
MDL-Nummer MFCD02681913
Menge 1 g
SMILES CN1C2=CC=C(Br)C=C2OCC1
Molekulargewicht (g/mol) 228.09
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.