Learn More
7-Chlor-6-Fluor-1-(2,4-Difluorophenyl)-1,4-Dihydro-4-oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure-Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30355009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355009 10 g -
30360580 1 g 1 Gramm
30352728 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355009 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36635010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100491-29-0
Summenformel C17H10ClF3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 382.72
Synonym 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-7-chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
IUPAC-Name Ethyl 7-Chlor-1-(2,4-Difluorophenyl)-6-Fluor-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2F)c3nc(Cl)c(F)cc3C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Chloro-6-fluoro-1-(2,4-difluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H10ClF3N2O3/c1-2-26-17(25)10-7-23(13-4-3-8(19)5-11(13)20)16-9(14(10)24)6-12(21)15(18)22-16/h3-7H,2H2,1H3
Formelmasse 382.0332