Learn More
7-Deoxy-Doxorubicin-Aglycon (>75 %), TRC
Product Code. 30368234
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Unit Size:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30368234 1 mg 1 Milligramm
30359653 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30368234 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2329101MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38554-25-5
Summenformel C21 H18 O8
Molekulargewicht (g/mol) 398.36
Synonym 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)-, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (R)-, (8R)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 7-Deoxyadriamycin aglycone, 7-Deoxyadriamycinone, 7-Deoxydoxorubicin aglycone, 7-Deoxydoxorubicinone, 7-Deoxyepirubicin aglycone, NSC 270536
IUPAC-Name (9R)-6,9,11-Trihydroxy-9-(2-Hydroxyacetyl)-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-Tetracen-5,12-Dione
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(CCc4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-deoxy Doxorubicin Aglycone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H18O8/c1-29-12-4-2-3-10-14(12)20(27)16-15(18(10)25)19(26)11-7-21(28,13(23)8-22)6-5-9(11)17(16)24/h2-4,22,24,26,28H,5-8H2,1H3/t21-/m1/s1
Formelmasse 398.1002
Reinheit (%) >95%