Learn More
7-Epi-docetaxel, MedChemExpress
Beschreibung
7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity C
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 7-Epi-docetaxel |
| CAS | 153381-68-1 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C43H53NO14 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-epi-Docetaxel 7-Epidocetaxel 7-Epitaxotere |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (123.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(O[C@@]1([C@](C[C@H]2O)([H])OC1)[C@@]([C@@]2(C3=O)C)([H])[C@@H]([C@@](C4(C)C)(C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C4[C@H]3O)O)OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 807.88 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
¿Detecta una oportunidad de mejora?